Instrument facile à utiliser et économique pour une large gamme d'applications et d'analyses de pH avancées en laboratoire. Idéal pour les mesures de pH, de mV et de température simples et de routine.
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu'à cinq points à l'aide de la reconnaissance automatique des groupes de solutions tampons NIST ou DIN, avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs de solutions tampons personnalisées
- Option d'édition de l'étalonnage sans avoir besoin d'un ré-étalonnage complet
- Éliminez la nécessité de tiges d'agitation magnétiques grâce à la sonde d'agitateur pilotée par l'appareil de mesure qui permet de mélanger uniformément les solutions
- Le journal des données collecte et horodate jusqu'à 2000 groupes de mesures avec un ID d'échantillon et un ID d'utilisateur en option
- Le journal des étalonnages enregistre les dix derniers étalonnages
- La mémoire non volatile de l'appareil de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même en cas de coupure d'alimentation
- Le logiciel Orion Star™ Com facilite le transfert des données vers un ordinateur à l'aide de connexions USB ou RS232
- Le boîtier IP54 résiste à la poussière et aux éclaboussures et peut être fixé au mur si l'espace est limité sur la table
Effectuez vos mesures critiques avec l'indicateur de stabilité de mesure et des modes de lecture sélectionnables : la fonction de lecture automatique AUTO-READ™ contient une mesure stable, la fonction « Continu » indique les valeurs qui changent avec une option de maintien, et la fonction de temporisation enregistre les données à intervalles réguliers.
Utilisez le support d'électrode inclus pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage afin de minimiser les bris.
Certifications: CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A.
Informations de livraison: Tous les appareils de mesure sont fournis avec un support d'électrode, un adaptateur d'alimentation universel, un CD de documentation, un guide de démarrage rapide imprimé, un câble d'interface d'ordinateur et un certificat de test.
Le kit 1 comprend en outre une électrode de pH en verre Sure-Flow 8172BNWP ROSS, une sonde ATC en acier inoxydable 927007MD, une solution tampon de pH 810199 ROSS et un kit de solutions.
Le kit 2 comprend en outre une électrode de pH/ATC en verre Ultra Triode 8302BNUMD ROSS, une solution tampon de pH 810199 ROSS et un kit de solutions.
Le kit 3 comprend en outre une électrode de pH/ATC en époxy Ultra Triode 8157BNUMD ROSS, une solution tampon de pH 810199 ROSS et un kit de solutions.
Le kit 4 comprend en outre une électrode de pH/ATC en époxy Triode 9157BNMD, une solution tampon de pH 910199 et un kit de solutions.
Le kit 5 comprend en outre une électrode de pH en époxy Sure-Flow 9165BNWP, une sonde ATC en acier inoxydable 927007MD, une solution tampon de pH 910199 et un kit de solutions.