Imprimer
Lithium carbonate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
25006.236EA 151 EUR
25006.236 25006.293
Lithium carbonate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Indice Merck: 13,05549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Insolubles Max. 0.03 %
Iron (III) oxide Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.08 %
Ca (Calcium) Max. 0.12 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.12 %