Lithium carbonate ≥99.998% (base métaux sauf Ca), Puratronic® (max. 0,002% Ca)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 554-13-2
Molecular Formula: Li2CO3
Formula Weight: 73.90
Physical Form: Powder
Density: 2.11
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 10-11.5
Melting Point: 723°
Boiling Point: 1310° dec.
Merck Reference: 14,5527
MDL No.: MFCD00011084
Formule:
Li₂CO₃ Point d'ébullition: 1310 °C (déc.) Point de fusion: 723 °C Densité: 2,11 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011084 Numéro CAS: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Indice Merck: 14,5527 |