Imprimer
Potassium carbonate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses exempt de sodium
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Carbonate de potassium
26727.267EA 81 EUR
26727.267
Potassium carbonate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses exempt de sodium
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
Poids moléculaire: 138,21 g/mol
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Indice Merck: 13,07702
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/98/16640598.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Essai (calculé sur substance séchée) 99,0 % min.
Métaux lourds (en Pb) 5 ppm max.
Insolubility in water 50 ppm max.
Perte à la dessiccation (300 °C) 1 % max.
Substances précipitées par NH4OH 100 ppm max.
N (azote) total 10 ppm max.
S total (en SO4) 30 ppm max.
Cl (chlorure) 30 ppm max.
PO4 (phosphate) 10 ppm max.
SiO4 (en SiO2) 50 ppm max.
Ca (calcium) 20 ppm max.
Cu (cuivre) 5 ppm max.
Fe (fer) 5 ppm max.
Mg (magnésium) 10 ppm max.
Na (sodium) 0,02 % max.
Pb (plomb) 5 ppm max.