Imprimer
Cyanure de sodium, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
MQ200
1.06437.1000 1.06437.9050
1.06437.1000EA 90.7 EUR
1.06437.1000 1.06437.9050
Cyanure de sodium, Supelco®
Sodium cyanide
Formule: CNNa
Poids moléculaire: 49.01 g/mol
Point d'ébullition: 1496
Point de fusion: 563.9
Densité: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003523
Numéro CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,08679