Imprimer
Cyanure de sodium 98%, en grenailles
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium cyanure
L13278.18 L13278.30
L13278.18EA 30.6 EUR
L13278.18 L13278.30
Cyanure de sodium 98%, en grenailles
Cyanure de sodium
Purity: 98% CAS No.: 143-33-9 Molecular Formula: CNNa Formula Weight: 49.01 Odour: schwach nach bitt.Mande Melting Point: 563° Boiling Point: ca 1500° Beilstein Reference: 3587243 Merck Reference: 14,8605 UN No.: 1689 MDL No.: MFCD00003523
Formule: CNNa
Poids moléculaire: 49.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼1500 °C
Point de fusion: 563 °C
Densité: 1.61
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003523
Numéro CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 14,8605