Imprimer
Cyanure de sodium ≥95% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12137.36 12137.A3 12137.22
12137.36EA 111 EUR
12137.36 12137.A3 12137.22
Cyanure de sodium ≥95% ACS
Cyanure de sodium
Purity: 95% min CAS No.: 143-33-9 Molecular Formula: NaCN Formula Weight: 49.01 Physical Form: Granular Density: 1.61 Melting Point: 563° Boiling Point: ca 1500° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3587243 Merck Reference: 14,8605 UN No.: 1689 MDL No.: MFCD00003523
Formule: CNNa
Point d'ébullition: ∼1500 °C
Point de fusion: 563 °C
Densité: 1,61
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003523
Numéro CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 14,8605