Imprimer
Cyanure de sodium 98+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium cyanure
370310010 370310050 370310025
ACRO370310010EA 162 EUR
ACRO370310010 ACRO370310050 ACRO370310025
Cyanure de sodium 98+%, très pur
Cyanure de sodium
Formule: CNNa
Poids moléculaire: 49.01 g/mol
Point d'ébullition: 1496
Point de fusion: 562 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003523
Numéro CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,08679
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or granular powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤0.1 %
Sodium carbonate (Na2CO3) 0.2 to 0.8 %
Sodium hydroxide (NaOH) 0.3 to 0.8 %
Sodium formate 0.1 to 0.5 %