Imprimer
Cyanure de sodium 98% analysis_for
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium cyanure
194660250 194661000 194665000
ACRO194660250EA 40.1 EUR
ACRO194660250 ACRO194661000 ACRO194665000
Cyanure de sodium 98% analysis_for
Cyanure de sodium
Formule: CNNa
Poids moléculaire: 49.01 g/mol
Point d'ébullition: 1496
Point de fusion: 562 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003523
Numéro CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,08679
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.2 %
Zinc (Zn) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)