Imprimer
Potassium cyanure ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L13273.22 L13273.36
L13273.22EA 39.7 EUR
L13273.22 L13273.36
Potassium cyanure ≥97%
Potassium cyanure
Purity: 97+% CAS No.: 151-50-8 Molecular Formula: CKN Formula Weight: 65.12 Melting Point: 634° Boiling Point: 1625° Merck Reference: 14,7626 UN No.: 1680 MDL No.: MFCD00011397
Formule: KCN
Point d'ébullition: 1625 °C
Point de fusion: 634 °C
Densité: 1,52
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 14,7626