Imprimer
Potassium cyanure 97% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
316455000 316450250 316451000 316450025
ACRO316455000EA 227 EUR
ACRO316455000 ACRO316450250 ACRO316451000 ACRO316450025
Potassium cyanure 97% ACS
Potassium cyanure
Formule: KCN
Poids moléculaire: 65.12 g/mol
Point d'ébullition: 1625 °C
Point de fusion: 634
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,07709
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) Passes test (Limit about 0.02%)
Phosphate (PO4) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.04 %
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 %
Iron, total (as Fe) ≤0.03 %