Imprimer
Potassium bromate ≥99.8%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.04912.0100 1.04912.0250
1.04912.0100EA 121 EUR
1.04912.0100 1.04912.0250
Potassium bromate ≥99.8%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Potassium bromate
Formule: KBrO₃
Poids moléculaire: 167 g/mol
Point de fusion: 350
Densité: 3.218 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 12,07779
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) ≥99.8%
Insoluble matter ≤ 0.005%
pH value (5%;water;25°C) 5.0-9.0
Bromide (Br) ≤ 0.02%
Sulphate (SO₄) ≤ 0.005%
Total nitrogen (N) ≤ 0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005%
Fe (Iron) ≤ 0.0005%
Na (Sodium) ≤ 0.01%