Potassium bromate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 7758-01-2
Molecular Formula: KBrO3
Formula Weight: 167.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 370° dec.
UN No.: 1484
MDL No.: MFCD00011359
Formule:
KBrO₃ Densité: 3,27 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011359 Numéro CAS: 7758-01-2 EINECS: 231-829-8 UN: 1484 ADR: 5.1,II Indice Merck: 14,7617 |