Imprimer
Sodium bromure, (max. 1% H₂O) 99+% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10552.0B A10552.0I A10552.30
A10552.0BEA 75.3 EUR
A10552.0B A10552.0I A10552.30
Sodium bromure, (max. 1% H₂O) 99+% (poids sec)
Sodium bromure
Purity: 99+% CAS No.: 7647-15-6 Molecular Formula: NaBr Formula Weight: 102.89 Refractive Index: 1.6412 Melting Point: 755° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8594 MDL No.: MFCD00003475
Formule: NaBr
Poids moléculaire: 102.89 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C
Point de fusion: 755 °C
Densité: 3.203
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Indice Merck: 14,8594