Sodium bromure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Physical Form: -10 Mesh Spheres, Ampouled under argon
Density: 3.203
Refractive Index: 1.6412
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Formule:
NaBr Poids moléculaire: 102.89 g/mol Point d'ébullition: 1390 °C Point de fusion: 755 °C Densité: 3.203 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003475 Numéro CAS: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Indice Merck: 14,8594 |