Imprimer
Sodium bromure 99.5% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
246905000 246900025 246901000
ACRO246905000EA 112 EUR
ACRO246905000 ACRO246900025 ACRO246901000
Sodium bromure 99.5% pour analyses
Sodium bromure
Formule: NaBr
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 755 °C
Densité: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Indice Merck: 13,08666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.5 %
pH 5 to 8.8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iodide (I) ≤50 ppm
Bromate (BrO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %