Imprimer
Sodium bromure, anhydre 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
205130010 205131000 205130050
ACRO205130010EA 110 EUR
ACRO205130010 ACRO205131000 ACRO205130050
Sodium bromure, anhydre 99+%, très pur
Sodium bromure
Formule: NaBr
Poids moléculaire: 102.89 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 755 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Indice Merck: 13,08666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm