Lithium bromure ≥99%, Qualité Réactif
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
LiBr Point d'ébullition: 1,265 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 550 °C Densité: 3,46 g/cm3 (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011077 Numéro CAS: 7550-35-8 EINECS: 231-439-8 Indice Merck: 13,05548 |
Résultats des tests de spécification
Assay of Br | 91.1 - 92.9 % |
Appearance of the solution | complying |