Imprimer
Lithium bromure, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bromure de lithium
Dans une ampoule sous argon
35705.14 35705.22
35705.14EA 204 EUR
35705.14 35705.22
Lithium bromure, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Lithium bromure
Purity: 99.9% CAS No.: 7550-35-8 Molecular Formula: BrLi Formula Weight: 86.85 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.464 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 550° Boiling Point: 1265° Merck Reference: 14,5526 MDL No.: MFCD00011077
Formule: LiBr
Poids moléculaire: 86.84 g/mol
Point d'ébullition: 1265 °C
Point de fusion: 550
Densité: 3.464
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Indice Merck: 14,5526