Imprimer
Lithium bromure 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
212530250 212532500
ACRO212530250EA 192 EUR
ACRO212530250 ACRO212532500
Lithium bromure 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Lithium bromure
Formule: LiBr
Point d'ébullition: 1265 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 550 °C
Densité: 3,46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Indice Merck: 13,05548
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm