Potassium bromure ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99+%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Refractive Index: 1.559
Odour: Odourless
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formule:
KBr Poids moléculaire: 119 g/mol Point d'ébullition: 1435 °C Point de fusion: 730 Densité: 2.75 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011358 Numéro CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Indice Merck: 13,07701 |