Potassium bromure, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formule:
KBr Poids moléculaire: 119 g/mol Point d'ébullition: 1435 °C Point de fusion: 730 Densité: 2.75 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011358 Numéro CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Indice Merck: 14,7618 |