Imprimer
Potassium bromure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10837.09 10837.18
10837.09EA 176 EUR
10837.09 10837.18
Potassium bromure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Potassium bromure
Purity: 99.999% CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: BrK Formula Weight: 119.01 Physical Form: Crystalline Density: 2.75 Refractive Index: 1.559 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 1435° Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
Formule: KBr
Poids moléculaire: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C
Point de fusion: 730
Densité: 2.75
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Indice Merck: 14,7618