Imprimer
Potassium bromure 99+% pour la spectrophotométrie dans l'IR
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
206391000 206390250 206395000
ACRO206391000EA 131 EUR
ACRO206391000 ACRO206390250 ACRO206395000
Potassium bromure 99+% pour la spectrophotométrie dans l'IR
Potassium bromure
Formule: KBr
Point d'ébullition: 1435 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 734 °C
Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Indice Merck: 13,07701
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Additional info Application test: Passes test
Absorbance ≤0.015 (other: 420-4000 1/cm)