Imprimer
Potassium bromure 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
196480010 196480050
ACRO196480010EA 75.9 EUR
ACRO196480010 ACRO196480050
Potassium bromure 98%, très pur
Potassium bromure
Formule: KBr
Point d'ébullition: 1435 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 734 °C
Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Indice Merck: 13,07701
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %
Chloride (Cl) ≤4500 ppm
Iodide (I) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Oxidizing substance ≤0.001 % (as KBrO3)
Alkaline earth metals ≤0.05 % (as Ba)