Imprimer
Lithium métaborate, desséché 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16145.14 A16145.22 A16145.36
A16145.14EA 38.6 EUR
A16145.14 A16145.22 A16145.36
Lithium métaborate, desséché 99%
Lithium métaborate
Purity: 99% CAS No.: 13453-69-5 Molecular Formula: BLiO2 Formula Weight: 49.75 Odour: Odourless Melting Point: 845° MDL No.: MFCD00011089
Formule: BLiO₂
Point d'ébullition: 1719 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 845 °C
Densité: 1,397
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011089
Numéro CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Indice Merck: 13,05546