Imprimer
Lithium métaborate 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
36760.18 36760.30
36760.18EA 124 EUR
36760.18 36760.30
Lithium métaborate 98.0-102.0% ACS
Lithium métaborate
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 13453-69-5 Molecular Formula: BLiO2 Formula Weight: 49.75 Physical Form: Powder Density: 1.397 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° MDL No.: MFCD00011089
Formule: BLiO₂
Poids moléculaire: 49.75 g/mol
Point d'ébullition: 1719
Point de fusion: 845
Densité: 1.397
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011089
Numéro CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Indice Merck: 13,05546