Imprimer
Lithium métaborate, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12591.18 12591.30 12591.A1
12591.18EA 64.2 EUR
12591.18 12591.30 12591.A1
Lithium métaborate, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Lithium métaborate
Purity: 99.9% CAS No.: 13453-69-5 Molecular Formula: BLiO2 Formula Weight: 49.75 Physical Form: Powder Density: 1.397 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° MDL No.: MFCD00011089
Formule: BLiO₂
Point d'ébullition: 1719 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 845 °C
Densité: 1,397
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011089
Numéro CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Indice Merck: 13,05546