Imprimer
Lithium métaborate 99% analysis_for
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
365711000 365715000
ACRO365711000EA 177 EUR
ACRO365711000 ACRO365715000
Lithium métaborate 99% analysis_for
Lithium métaborate
Formule: BLiO₂
Poids moléculaire: 49.75 g/mol
Point d'ébullition: 1719
Point de fusion: 845
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011089
Numéro CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Indice Merck: 13,05546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration with HCl ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm