Imprimer
Sodium borohydrure
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium tétrahydruroborate, Sodium tétrahydroborate, Sodium tétrahydridoborate
19526770-100G 19526770-10KG
MOLE19526770-100GEA 700 EUR
MOLE19526770-100G MOLE19526770-10KG
Sodium borohydrure
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
Poids moléculaire: 37.83 g/mol
Point de fusion: 400
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Indice Merck: 13,08664