Imprimer
Sodium borohydrure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium tétrahydruroborate, Sodium tétrahydroborate, Sodium tétrahydridoborate
88983.22 88983.36 88983.09
88983.22EA 124 EUR
88983.22 88983.36 88983.09
Sodium borohydrure ≥98%
Sodium borohydrure
Purity: 98% min CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: BH4Na Formula Weight: 37.83 Physical Form: -4+16 Mesh Granules Density: 1.074 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,8592 UN No.: 1426 MDL No.: MFCD00003518
Formule: NaBH₄
Poids moléculaire: 37.83 g/mol
Point de fusion: 400 °C (déc.)
Densité: 1.074
Point éclair: 69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Indice Merck: 13,08664