Imprimer
Sodium borohydrure 99%, en poudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium tétrahydruroborate, Sodium tétrahydroborate, Sodium tétrahydridoborate
200051000 200050250 200055000
ACRO200051000EA 185 EUR
ACRO200051000 ACRO200050250 ACRO200055000
Sodium borohydrure 99%, en poudre
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
Poids moléculaire: 37.83 g/mol
Point de fusion: 360 °C (déc.)
Point éclair: 69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Indice Merck: 13,08664
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.5 %