Sodium borohydrure 98+%, en poudre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium tétrahydruroborate, Sodium tétrahydroborate, Sodium tétrahydridoborate
Formule:
NaBH₄ Poids moléculaire: 37.83 g/mol Point de fusion: 360 °C (déc.) Point éclair: 69 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003518 Numéro CAS: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3 I Indice Merck: 13,08664 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥98.0 % |
Water | ≤5 % |
HPLC | ≥98.5 % |