Imprimer
Tétrahydroborate de lithium 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
206810100 206810500 206810050
ACRO206810100EA 227 EUR
ACRO206810100 ACRO206810500 ACRO206810050
Tétrahydroborate de lithium 95%
Tétrahydroborate de lithium
Formule: H₄BLi
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 280 °C
Densité: 0,66 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011088
Numéro CAS: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN: 1413
ADR: 4.3,I
Indice Merck: 13,05547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay ≥94 %