Imprimer
Tétrafluoroborate de sodium 97+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium tétrafluoroborate
192120250 192125000 192120025
ACRO192120250EA 65.3 EUR
ACRO192120250 ACRO192125000 ACRO192120025
Tétrafluoroborate de sodium 97+%, très pur
Tétrafluoroborate de sodium
Formule: BF₄Na
Point de fusion: 384 °C
Densité: ~ 2,47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003515
Numéro CAS: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,08761
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Titration ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm