Imprimer
Tétrafluoroborate de lithium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lithium tétrafluoroborate
11528.09 11528.18
11528.09EA 70.6 EUR
11528.09 11528.18
Tétrafluoroborate de lithium ≥98%
Tétrafluoroborate de lithium
Purity: 98% CAS No.: 14283-07-9 Molecular Formula: BF4Li Formula Weight: 93.75 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 293-300° dec. Merck Reference: 14,5543 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011087
Formule: BF₄Li
Point de fusion: 293…300 °C (déc.)
Densité: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011087
Numéro CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,5543