Imprimer
Tétrafluoroborate de lithium, anhydre 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lithium tétrafluoroborate
223770100 223770500
ACRO223770100EA 83.7 EUR
ACRO223770100 ACRO223770500
Tétrafluoroborate de lithium, anhydre 98%, pur
Tétrafluoroborate de lithium
Formule: BF₄Li
Point de fusion: 275 °C (déc.)
Densité: 0,852 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011087
Numéro CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %