Imprimer
di-Sodium tétraborate, anhydre pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
1.06306.0250EA 185 EUR
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
di-Sodium tétraborate, anhydre pour analyses, Supelco®
di-Sodium tétraborate
Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications et les dangers, consultez le site www.vwr.com ou les catalogues de produits chimiques VWR
Formule: Na₂B₄O₇
Poids moléculaire: 201.22 g/mol
Point d'ébullition: 1575
Point de fusion: 742
Densité: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081185
Numéro CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Indice Merck: 12,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)