di-Sodium tétraborate, anhydre ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Borax, Sodium tetraborate
Purity: 99.998%
CAS No.: 1330-43-4
Molecular Formula: B4Na2O7
Formula Weight: 201.22
Physical Form: Powder
Density: 2.367
Refractive Index: 1.501
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 741°
Boiling Point: 1575° dec.
Merck Reference: 14,8590
MDL No.: MFCD00081185
Formule:
Na₂B₄O₇ Point d'ébullition: 1575 °C (déc.) Point de fusion: 741 °C Densité: 2,367 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081185 Numéro CAS: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Indice Merck: 14,8590 |