Imprimer
Spectromelt® A 10 (di-Lithium tétraborate) pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétraborate de lithium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.10783.1000 1.10783.5000 1.10783.9025
1.10783.1000EA 593 EUR
1.10783.1000 1.10783.5000 1.10783.9025
Spectromelt® A 10 (di-Lithium tétraborate) pour analyses, Supelco®
di-Lithium tétraborate
Formule: Li₂B₄O₇
Poids moléculaire: 169.12 g/mol
Point de fusion: 918
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Indice Merck: 14,05524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 98.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %