Imprimer
di-Lithium tétraborate zA, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétraborate de lithium
MQ100
1.05699.0100 1.05699.1000
1.05699.0100EA 101 EUR
1.05699.0100 1.05699.1000
di-Lithium tétraborate zA, Supelco®
di-Lithium tétraborate
Formule: Li₂B₄O₇
Poids moléculaire: 169.12 g/mol
Point de fusion: 918
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Indice Merck: 14,05524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 930 °C
Molar Mass 169.12 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)