Imprimer
di-Lithium tétraborate 99 Metals basis
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétraborate de lithium
13419.18 13419.30 13419.A1
13419.18EA 52.4 EUR
13419.18 13419.30 13419.A1
di-Lithium tétraborate 99 Metals basis
di-Lithium tétraborate
Purity: 99% CAS No.: 12007-60-2 Molecular Formula: B4Li2O7 Formula Weight: 169.12 Physical Form: Powder Density: 2.4 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 930° Merck Reference: 14,5524 MDL No.: MFCD00011083
Formule: Li₂B₄O₇
Poids moléculaire: 169.12 g/mol
Point de fusion: 930 °C
Densité: 2.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Indice Merck: 14,5524