Imprimer
Sodium tétrachloroaurate dihydraté, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
26069.081EA 390 EUR
26069.081
Sodium tétrachloroaurate dihydraté, TECHNICAL
Sodium tétrachloroaurate dihydraté
Formule: NaAuCl₄·2H₂O
Poids moléculaire: 397.8 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149162
Numéro CAS: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme