Imprimer
Arsénate de trilithium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lithium arsenate
39350.06 39350.14
39350.06EA 64.1 EUR
39350.06 39350.14
Arsénate de trilithium ≥99%
Arsénate de trilithium
Purity: 99% CAS No.: 13478-14-3 Molecular Formula: Li3AsO4 Formula Weight: 159.74 Physical Form: Powder Density: 3.07 Solubility: Soluble in dilute acetic acid. Insoluble in water UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00053998
Formule: AsLi₃O₄
Densité: 3,07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053998
Numéro CAS: 13478-14-3
EINECS: 236-773-8
UN: 1557
ADR: 6.1,II