Lithium aluminium hydrure ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydrure d'aluminium-lithium, Tétrahydruroaluminate de lithium
Purity: 95% min
CAS No.: 16853-85-3
Molecular Formula: LiAlH4
Formula Weight: 37.95
Physical Form: Powder
Density: 0.917
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point:
Reducing agent for pharmaceuticals, perfumes, and fine organic chemicals; source of hydrogen, propellant, and catalyst in polymerizations
Formule:
H₄AlLi Poids moléculaire: 37.95 g/mol Point de fusion: >125 °C (déc.) Densité: 0.917 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011075 Numéro CAS: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN: 1410 ADR: 4.3 I Indice Merck: 13,00348 |