Imprimer
2,7-Dibromofluorene ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12437.09 A12437.14 A12437.22
A12437.09EA 57.5 EUR
A12437.09 A12437.14 A12437.22
2,7-Dibromofluorene ≥98%
2,7-Dibromofluorene
Purity: 98% CAS No.: 16433-88-8 Molecular Formula: C13H8Br2 Formula Weight: 324.03 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2049205
Formule: C₁₃H₈Br₂
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019048
Numéro CAS: 16433-88-8