1,4-Dioxanne ≥99.5% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p-Dioxanne, Glycoléthyléther
Stabilisation:
25 ppm Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
Formule:
C₄H₈O₂ Poids moléculaire: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 101.1 °C (1013 hPa) Point de fusion: 11.8 °C Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 12 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006571 Numéro CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3 II Indice Merck: 13,03330 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
Acidity or alkalinity | Max. 0.001 meq/g |
Boiling point | 100 - 102 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 1.030 - 1.035 |
Solidification point | Min. 11 °C |
Acetaldehyde | Max. 40 ppm |
Acetone | Max. 5 ppm |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Formaldehyde | Max. 5 ppm |
Peroxides | Max. 100 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |