1,4-Dioxanne stabilisé, EMSURE® ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 25 ppm
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule:
C₄H₈O₂ Point d'ébullition: 101,1 °C (1013 hPa) Point de fusion: 11,8 °C Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006571 Numéro CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3, Indice Merck: 13,03330 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 12 °C |
Molar Mass | 88.11 g/mol |
Boiling Point | 101.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 41 hPa (20 °C) |
Flash Point | 11 °C |
Explosion Limit | 1.7 - 25.2 %(V) |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 8 (500 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 300 °C |
Evaporation number | 7.3 |