Imprimer
1,4-Dioxanne stabilisé, EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Dioxanne, Glycoléthyléther
Stabilisation: 25 ppm Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.03115.1000 1.03115.2500 1.03115.6025 1.03115.9191
1.03115.1000EA 143 EUR
1.03115.1000 1.03115.2500 1.03115.6025 1.03115.9191
1,4-Dioxanne stabilisé, EMPLURA®, Supelco®
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Poids moléculaire: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 101.1
Point de fusion: 11.8
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM