Imprimer
1,4-Dioxanne ≥99.5% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Dioxanne, Glycoléthyléther
Stabilisation: ~25 mg/L Stabilisé avec 2,6-Di-tert-butyl-4-méthylphénol
33147-7L 33147-1L 33147-2.5L 33147-210KG
33147-7LEA 1570 EUR
33147-7L 33147-1L 33147-2.5L 33147-210KG
1,4-Dioxanne ≥99.5% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Riedel-de Haën™
1,4-Dioxanne
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 102551
RTECS Number: JG8225000
UNSPSC Code: 12191602
Formule: C₄H₈O₂
Poids moléculaire: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.031…1.034 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 22.5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Congealing - Freezing Point Min. 11 °C
Boiling range 100 - 102 °C
Density (D 20/4) 1.031 - 1.034
Refractive index (n 20/D) 1.4210 - 1.4240
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Acetaldehyde Max. 0.005 %
Carbonyl Compounds (as HCHO) Max. 0.01 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.005 %
APHA Max. 10